Clozapine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
464280010
464280050
ACRO464280010EA
9780
CZK
ACRO464280010
ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
- Bioactive
Vzorec:
C₁₈H₁₉ClN₄ Bod tání: 182…185 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00153785 CAS číslo: 5786-21-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 187 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C) |
HPLC | ≥97.5 % |