Tisk…
(+)-3-Carene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1S)-(+)-3-Carene, (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
463990050 463990250
ACRO463990050EA 879 CZK
ACRO463990050 ACRO463990250
(+)-3-Carene
(+)-3-Carene
  • Bioactive
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 170 °C
Hustota: 0,865
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066417
CAS číslo: 498-15-7
UN: 2319
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density 0.854 to 0.884 kg/l
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20°C, 589 nm) (neat)