Tisk…
Pseudopelletierine
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
463980010 463980050 463980250
ACRO463980010EA 1890 CZK
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Vzorec: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078161
CAS číslo: 552-70-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %