Tisk…
Kyselina chlorovodíková ~37% in water for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463961000 463965000
463961000.EA 934 CZK
463961000. 463965000.
Kyselina chlorovodíková ~37% in water for biochemistry
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Bod varu: 57 °C (760 mmHg)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 36.5 to 38.0 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm