Tisk…

Ambrisentan

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid

463950010 463952500
ACRO463950010EA 15150 CZK
ACRO463950010 ACRO463952500
Ambrisentan
Ambrisentan

  • Bioactive

Vzorec: C₂₂H₂₂N₂O₄
MW: 378,42 g/mol
Bod tání: >150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09842330
CAS číslo: 177036-94-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR