Tisk…
Dibutyl carbonate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Carbonic acid dibutyl ester
463880050 463880250
ACRO463880050EA 2060 CZK
ACRO463880050 ACRO463880250
Dibutyl carbonate
Dibutyl carbonate
  • Organic reagent
Vzorec: C₉H₁₈O₃
MW: 174.24
Hustota: 0.92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043938
CAS číslo: 542-52-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %