Tisk…
Kyselina fosforečná 85+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
463861000 463865000
ACRO463861000EA 960 CZK
ACRO463861000 ACRO463865000
Kyselina fosforečná 85+% for HPLC
Kyselina fosforečná
  • Analytical reagent
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
UN: 3453
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Density 1.70 kg/l (about)
UV at 500 nm A: ≤0.02
Gradient analysis pass test