Tisk…
Hydrogenftalát draselný for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
463850500 463852500
ACRO463850500EA 1050 CZK
ACRO463850500 ACRO463852500
Hydrogenftalát draselný for HPLC
Hydrogenftalát draselný
  • Analytical reagent
Vzorec: HOOCC₆H₄COOK
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013070
CAS číslo: 877-24-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %