Tisk…
Axitinib
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463800010 463802500
ACRO463800010EA 14380 CZK
ACRO463800010 ACRO463802500
Axitinib
Axitinib
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₁₈N₄OS
Bod tání: 226…228 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09837898
CAS číslo: 319460-85-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %