Tisk…
Aliskiren hemifumarate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
463790010 463792500
ACRO463790010EA 15150 CZK
ACRO463790010 ACRO463792500
Aliskiren hemifumarate
Aliskiren hemifumarate
  • Bioactive
Vzorec: C₃₀H₅₃N₃O₆·0.5C₄H₄O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27756642
CAS číslo: 173334-58-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)