Tisk…
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
463770010 463770050
ACRO463770010EA 1740 CZK
ACRO463770010 ACRO463770050
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
  • Bioactive
Vzorec: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
Bod tání: 156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062585
CAS číslo: 5571-36-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
HPLC ≥94 %