Tisk…
Nalidixic acid sodium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
463550010 463550050 463550250
ACRO463550010EA 986 CZK
ACRO463550010 ACRO463550050 ACRO463550250
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
  • Bioactive
Vzorec: C₁₂H₁₁N₂NaO₃
Bod tání: >280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064376
CAS číslo: 3374-05-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %