Tisk…
Oxaprozin
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
463530050 463530250
ACRO463530050EA 2050 CZK
ACRO463530050 ACRO463530250
Oxaprozin
Oxaprozin
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215977
CAS číslo: 21256-18-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %