Tisk…
Nobiletin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3',4',5,6,7,8-Hexamethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,6,7,8-tetramethoxy-4H-chromen-4-one
463520010 463522500
ACRO463520010EA 12650 CZK
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₂O₈
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03273560
CAS číslo: 478-01-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %