Tinidazole
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-[2-(Ethylsulphonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-(2-(Ethylsulphonyl)ethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole
463510050
463510250
ACRO463510050EA
1100
CZK
ACRO463510050
ACRO463510250
Tinidazole
Tinidazole
- Bioactive
Vzorec:
C₈H₁₃N₃O₄S MW: 247.27 g/mol Bod tání: 124…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00057217 CAS číslo: 19387-91-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Almost white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 128 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |