Tisk…
Ciclopirox
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
463430010 463430050
ACRO463430010EA 1830 CZK
ACRO463430010 ACRO463430050
Ciclopirox
Ciclopirox
  • Bioactive
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00599441
CAS číslo: 29342-05-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1.5 % (vacuum)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %