(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
463420010
463420050
463420250
ACRO463420010EA
1280
CZK
ACRO463420010
ACRO463420050
ACRO463420250
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
(6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((furan-2-carbonyl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride
- Bioactive
Vzorec:
C₁₉H₁₈ClN₅O₇S₃ Bod tání: >190 °C Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
103980-44-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥97.5 % |