Tisk…
Oxymetazoline hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
463390050 463390250
ACRO463390050EA 3830 CZK
ACRO463390050 ACRO463390250
Oxymetazoline hydrochloride
Oxymetazoline hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₂₄N₂O·HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058147
CAS číslo: 2315-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 h)
Solubility (5 % in water) Clear solution
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %