Tisk…
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
463360050 463360250 463361000
ACRO463360050EA 1520 CZK
ACRO463360050 ACRO463360250 ACRO463361000
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
  • Bioactive
Vzorec: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032209
CAS číslo: 182410-00-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Solubility (30% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
pH 4.0 to 6.8 (30% in water)