Tisk…
Tolcapone
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-4'-methyl-5-nitrobenzophenone
463280010 463282500
ACRO463280010EA 15010 CZK
ACRO463280010 ACRO463282500
Tolcapone
Tolcapone
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₅
MW: 273,24 g/mol
Bod tání: 145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00866569
CAS číslo: 134308-13-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder3
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %