Tisk…
Tebuconazole
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-pentanol
463260010 463260050
ACRO463260010EA 1540 CZK
ACRO463260010 ACRO463260050
Tebuconazole
Tebuconazole
  • Bioactive
Vzorec: C₁₆H₂₂ClN₃O
MW: 307,82 g/mol
Bod tání: 102…105 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02674797
CAS číslo: 107534-96-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %