Tisk…
Mosapride citrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-5-chloro-2-ethoxy-N-((4-(4-fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)benzamide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, TAK-370, AS-4370 citrate
463200010 463200050
ACRO463200010EA 3460 CZK
ACRO463200010 ACRO463200050
Mosapride citrate
Mosapride citrate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₁H₂₅ClFN₃O₃·C₆H₈O₇
MW: 614,02 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01666680
CAS číslo: 112885-42-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 6 %
HPLC ≥97.5 %