Tisk…
Famciclovir
Dodavatel: Thermo Scientific
463170010 463170050
ACRO463170010EA 2770 CZK
ACRO463170010 ACRO463170050
Famciclovir
Famciclovir
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₁₉N₅O₄
MW: 321,34 g/mol
Bod tání: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00866964
CAS číslo: 104227-87-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %