Tisk…
Duloxetine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463140010 463140050
ACRO463140010EA 2240 CZK
ACRO463140010 ACRO463140050
Duloxetine hydrochloride
Duloxetine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₁₉NOS
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06407958
CAS číslo: 136434-34-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +116° to +125° (20 °C, 589 nm) (1 % in MeOH)