Tisk…
Amifostine trihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: S-(2-((3-Aminopropyl)amino)ethyl) O,O-dihydrogen phosphorothioate trihydrate
463100010 463102500
ACRO463100010EA 21220 CZK
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00453866
CAS číslo: 112901-68-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %