Tisk…
Altretamine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463090010 463090050
ACRO463090010EA 3600 CZK
ACRO463090010 ACRO463090050
Altretamine
Altretamine
  • Bioactive
Vzorec: C₉H₁₈N₆
Bod tání: 171…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00549245
CAS číslo: 645-05-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %