Tisk…
Tigecycline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463060010 463062500
ACRO463060010EA 17100 CZK
ACRO463060010 ACRO463062500
Tigecycline
Tigecycline
  • Bioactive
Vzorec: C₂₉H₃₉N₅O₈
Bod tání: 165…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00935753
CAS číslo: 220620-09-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥97.5 %