Tisk…
(+)-Catechin monohydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
463020010 463020050
ACRO463020010EA 1850 CZK
ACRO463020010 ACRO463020050
(+)-Catechin monohydrate
(+)-Catechin monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075649
CAS číslo: 225937-10-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
Solubility (5 % in Ethanol, hot) Clear to hazy
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (1 % in water)