Tisk…
Ritalinic acid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid
463000010 463000050
ACRO463000010EA 2160 CZK
ACRO463000010 ACRO463000050
Ritalinic acid
Ritalinic acid
  • Bioactive
Vzorec: C13H17NO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200695
CAS číslo: 19395-41-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %