Tisk…
Nateglinide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
462980010 462980050
ACRO462980010EA 2490 CZK
ACRO462980010 ACRO462980050
Nateglinide
Nateglinide
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₂₇NO₃
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00875706
CAS číslo: 105816-04-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.5° to -40° (20°C, 589 nm) (1 % in 0.1M NaOH)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %