Tisk…
Eplerenone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone Methyl Ester
462970010 462972500
ACRO462970010EA 23900 CZK
ACRO462970010 ACRO462972500
Eplerenone
Eplerenone
  • Bioactive
Vzorec: C₂₄H₃₀O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783647
CAS číslo: 107724-20-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %