Tisk…
(+/-)-Usnic acid
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Usnic acid, 2,6-Diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzo[b,d]furan-1,3(2H,9bH)-dione
462850010 462850050 462850250
ACRO462850010EA 1090 CZK
ACRO462850010 ACRO462850050 ACRO462850250
(+/-)-Usnic acid
(+/-)-Usnic acid
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₁₆O₇
MW: 344,3155 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065294
CAS číslo: 125-46-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light green or gold Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 203 °C
Loss on drying ≤2 %
Heavy metals ≤10 ppm
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤2 %