Tisk…
Valnemulin hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462830010 462832500
ACRO462830010EA 10300 CZK
ACRO462830010 ACRO462832500
Valnemulin hydrochloride
Valnemulin hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₃₁H₅₂N₂O₅S·HCl
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08458958
CAS číslo: 133868-46-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95.0 to 102.0 %
Water ≤4.0 %
HPLC ≥95.0 %
Specific optical rotation (Dry substance)