Tisk…
Meropenem trihydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462810010 462810050
ACRO462810010EA 2910 CZK
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem trihydrate
Meropenem trihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Bod varu: 627 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08600005
CAS číslo: 119478-56-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)