Tisk…
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462700010 462700050 462700250
ACRO462700010EA 1810 CZK
ACRO462700010 ACRO462700050 ACRO462700250
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Eflornithine hydrochloride monohydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₆H₁₅ClF₂N₂O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00242734
CAS číslo: 96020-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (dry substance)