Tisk…
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462630010 462630050
ACRO462630010EA 2930 CZK
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₉H₂₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03658863
CAS číslo: 110429-35-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)