Tisk…
Acepromazine maleate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
462590010 462592500
ACRO462590010EA 26000 CZK
ACRO462590010 ACRO462592500
Acepromazine maleate ≥98%
Acepromazine maleate
  • Bioactive
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂O₅S
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 3598-37-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %