Fenbendazole
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate, methyl (6-(phenylthio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, [5-(Phenylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester
462470250
462471000
ACRO462470250EA
3210
CZK
ACRO462470250
ACRO462471000
Fenbendazole
Fenbendazole
- Bioactive
Vzorec:
C₁₅H₁₃N₃O₂S MW: 299,35 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144301 CAS číslo: 43210-67-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |