Esmolol hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate hydrochloride
462460050
462460250
ACRO462460050EA
2480
CZK
ACRO462460050
ACRO462460250
Esmolol hydrochloride
Esmolol hydrochloride
- Bioactive
Vzorec:
C₁₆H₂₆ClNO₄ MW: 331,84 g/mol Bod tání: 86…92 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00941432 CAS číslo: 81147-92-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 92 °C |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |