Tisk…
Carvedilol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol
462450010 462450050
ACRO462450010EA 1230 CZK
ACRO462450010 ACRO462450050
Carvedilol
Carvedilol
  • Bioactive
Vzorec: C₂₄H₂₆N₂O₄
Bod tání: 114…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00864692
CAS číslo: 72956-09-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %