Tisk…
Betaxolol hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
462440010 462440050
ACRO462440010EA 3980 CZK
ACRO462440010 ACRO462440050
Betaxolol hydrochloride
Betaxolol hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₁₈H₂₉NO₃
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00242959
CAS číslo: 63659-19-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (2 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %