Tisk…
Sumatriptan succinate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)-N-methylmethanesulphonamide succinate, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-N-methylmethanesulphonamide Succinate
462420010 462420050
ACRO462420010EA 6810 CZK
ACRO462420010 ACRO462420050
Sumatriptan succinate
Sumatriptan succinate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₂₁N₃O₂S
MW: 413.49 g/mol
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00902856
CAS číslo: 103628-48-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Water ≤1 %
Solubility (2.5 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %