Tisk…
Fluvoxamine maleate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
462350010 462350050
ACRO462350010EA 1990 CZK
ACRO462350010 ACRO462350050
Fluvoxamine maleate
Fluvoxamine maleate
  • Bioactive
Vzorec: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00269809
CAS číslo: 61718-82-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %