Tisk…
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Erlotinib Hydrochloride
462330010 462330050
ACRO462330010EA 3980 CZK
ACRO462330010 ACRO462330050
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
  • Bioactive
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429.901 g/mol
Bod tání: 215…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781272
CAS číslo: 183319-69-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1% in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.5 %