Tisk…
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
462030050 462030250
ACRO462030050EA 2490 CZK
ACRO462030050 ACRO462030250
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
  • Bioactive
Vzorec: C₂H₄Cl₆Si₂
Bod tání: 24…25 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013601
CAS číslo: 2504-64-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4735 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %