Vinorelbine tartrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
461980250
461981000
ACRO461980250EA
5080
CZK
ACRO461980250
ACRO461981000
Vinorelbine tartrate ≥98%
Vinorelbine tartrate
- Bioactive
Vzorec:
C₅₃H₆₆N₄O₂₀ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03613607 CAS číslo: 125317-39-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |