Tadalafil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461940010
461940050
ACRO461940010EA
4200
CZK
ACRO461940010
ACRO461940050
Tadalafil
Tadalafil
- Bioactive
Vzorec:
C₂₂H₁₉N₃O₄ Bod tání: 296…303 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD07771966 CAS číslo: 171596-29-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 h) |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3) |