Tisk…

Khellin ≥95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one

461800050 461800250
ACRO461800050EA 2970 CZK
ACRO461800050 ACRO461800250
Khellin ≥95%
Khellin

  • Bioactive

Vzorec: C₁₄H₁₂O₅
MW: 260,25 g/mol
Bod tání: 150…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005007
CAS číslo: 82-02-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Water ≤1 %
GC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR