Asiaticoside ≥92%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
461670010
461670050
ACRO461670010EA
7060
CZK
ACRO461670010
ACRO461670050
Asiaticoside ≥92%
Asiaticoside
- Bioactive
Vzorec:
C₄₈H₇₈O₁₉ Bod tání: 230…233 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06642601 CAS číslo: 16830-15-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 234 °C |
Loss on drying | ≤2 % |
HPLC | ≥92.0 % |