Tisk…
L-Biopterin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
461660010 461662500
ACRO461660010EA 27760 CZK
ACRO461660010 ACRO461662500
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
  • Bioactive
Vzorec: C₉H₁₁N₅O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036787
CAS číslo: 22150-76-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %